Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit
Tout ce dont vous avez besoin pour une première expérience avec les colorations de gels SYBR
Marque:  Invitrogen™ S7580
Code produit. 10003232
  • 281.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Le kit contient : 50 μl de coloration de gels pour acide nucléique SYBR Green I (S-7567), 50 μl de coloration de gels d’ARN SYBR Green II (S-7568) et un filtre photographique pour coloration de gels SYBR Green/Gold (S-7569).
Description
Description
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Détection sur gel
SYBR Green II, SYBR Green I
1 kit
Fluorescence
Kit de démarrage pour coloration sur gel d’acide nucléique
ARN, ADN
Nom du produit
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit > 1 kit