Learn More
Invitrogen™ Tampon de résolution SureCast™
Code produit. p-6779027
Click to view available options
Quantité:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Code produit. 15527935
Marque: Invitrogen™ HC2212
Ces composants du système de coulage manuel SureCast peuvent servir à créer des gels de polyacrylamide avec des réactifs pour coulage manuel SureCast, ainsi que d’autres réactifs d’emploi courant pour le coulage du gel de polyacrylamide.
  • Versez facilement et en toute confiance des gels de polyacrylamide
  • À utiliser avec le système de gel vertical SureCast
  • Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank
Recommended Storage
Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Boîte de 2 x 500 ml de tampon de résolution SureCast (1 L au total).
  • Stocker à température ambiante.
  • Type de produit Tampon de résolution (1 L)
    Gamme de produits SureCast
    Quantité 2 x 500 mL