Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Maximisez le rendement de l’ADNc pleine longueur ainsi que celui de la synthèse globale de l’ADNc
Marque: Invitrogen™ 11917020
Includes: Réactifs et tampons pour les 10 réactions de synthèse de l’ADNc à premier et deuxième brins convertissant 25-50 μg d’ARN total ou 0,2 à 5 μg d’ARNm en ADNc à double brin.
Requires : Primer
Description
Contient tous les réactifs (à l’exception d’un amorce contenant de l’oligo (dT)) nécessaires pour fabriquer de l’ADNc double brin de haute qualité à partir d’ARN total ou d’ARN sélectionné par poly(A)+ (ARNm).
Simple, fiable et sans problèmes
Le kit de synthèse d’ADNc double brin SuperScript offre une méthode simple, fiable et sans problèmes par laquelle les modèles d’ARN peuvent être convertis en ADNc pour être utilisés dans des expériences de clonage et de construction de bibliothèques. Les réactions décrites dans le protocole du kit de synthèse d’ADNc double brin SuperScript sont conçues pour convertir 25–50 µg d’ARN total ou 0,2–5 µg d’ARNm en ADNc premier et deuxième brin (fournissez votre propre amorce). Profitez des avantages d’un protocole testé et de réactifs de qualité constante. Pour obtenir le meilleur produit d’ADNc possible à l’aide de ce kit, utilisez un substrat d’ARN de haute qualité.
- Fiabilité : chaque tampon, réactif et enzyme du kit est de la même qualité que celle que vous attendez de Life Technologies
- Performances : Le SuperScript II est une enzyme à laquelle vous pouvez faire confiance pour une synthèse de premier brin à haut rendement, de haute qualité, à usage général
- Température optimale : 42°C
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage de matrice d’expression, analyse et génotypage d’expression génétique, analyse de microarray, marquage d’acide nucléique et synthèse d’oligo, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Le kit comprend des réactifs et des tampons pour 10 réactions de synthèse d'ADNc de premier et de deuxième brins, qui convertissant l µ'ARN total de 25 à 50 g ou l µ'ARNm de 0,2-5 g en ADNc de double brin. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. | |
Marquage direct | |
SuperScript™ | |
50 réactions | |
Glace humide | |
ADNc (premier brin) |
Kit | |
42°C | |
Kit de synthèse d’ADNc | |
SuperScript™ II | |
Analyse par biopuces | |
ARN |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.