Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Code produit. p-4921680
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
Code produit. 10729803
Marque: Invitrogen™ 11917010
Includes
Réactifs et tampons pour les 10 réactions de synthèse de l’ADNc à premier et deuxième brins convertissant 25-50 μg d’ARN total ou 0,2 à 5 μg d’ARNm en ADNc à double brin.
Requires
Primer
Maximisez le rendement de l’ADNc pleine longueur ainsi que celui de la synthèse globale de l’ADNc
Contient tous les réactifs (à l’exception d’un amorce contenant de l’oligo (dT)) nécessaires pour fabriquer de l’ADNc double brin de haute qualité à partir d’ARN total ou d’ARN sélectionné par poly(A)+ (ARNm).
Simple, fiable et sans problèmes
Le kit de synthèse d’ADNc double brin SuperScript offre une méthode simple, fiable et sans problèmes par laquelle les modèles d’ARN peuvent être convertis en ADNc pour être utilisés dans des expériences de clonage et de construction de bibliothèques. Les réactions décrites dans le protocole du kit de synthèse d’ADNc double brin SuperScript sont conçues pour convertir 25–50 µg d’ARN total ou 0,2–5 µg d’ARNm en ADNc premier et deuxième brin (fournissez votre propre amorce). Profitez des avantages d’un protocole testé et de réactifs de qualité constante. Pour obtenir le meilleur produit d’ADNc possible à l’aide de ce kit, utilisez un substrat d’ARN de haute qualité.
  • Fiabilité : chaque tampon, réactif et enzyme du kit est de la même qualité que celle que vous attendez de Life Technologies
  • Performances : Le SuperScript II est une enzyme à laquelle vous pouvez faire confiance pour une synthèse de premier brin à haut rendement, de haute qualité, à usage général
  • Température optimale : 42°C
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage de matrice d’expression, analyse et génotypage d’expression génétique, analyse de microarray, marquage d’acide nucléique et synthèse d’oligo, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : Le kit comprend des réactifs et des tampons pour 10 réactions de synthèse d'ADNc de premier et de deuxième brins, qui convertissant l µ'ARN total de 25 à 50 g ou l µ'ARNm de 0,2-5 g en ADNc de double brin.
Stockage : Stockage à -20°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Format Kit
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Température de réaction optimale 42°C
Gamme de produits SuperScript
Type de produit Kit de synthèse d’ADNc
Quantité 10 réactions
Transcriptase inverse SuperScript™ II
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Analyse par biopuces
Type de produit final ADNc (premier brin)
Type d’échantillon ARN