Learn More
Invitrogen™ SuperMix-UDG PCR quantitatif Platinum™
Est un mélange prêt à l’emploi pour une amplification de l’ADN quantitative à haute spécificité et en temps réel, contenant de l’UDG afin d’éviter la contamination croisée (1,2).
Marque:  Invitrogen™ 11730017
Code produit. 10432502
  • 482.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Concentration 2X [40 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 400 μM de dATP, 400 μM de dCTP, 400 μM de dGTP, 800 μM de dUTP, 40 unités/ml de UDG, 60 unités/ml d’ADN polymérase Platinum™ Taq, stabilisants], flacon de 50 mM de MgCl2
Description
Description
  • Sensibilité et spécificité élevées
  • Permet un assemblage de réactions à température ambiante
  • Simple d’utilisation : il vous suffit d’ajouter une matrice et des amorces ou des sondes fluorogéniques pour la détection
  • Comprend un flacon de 50 mM de MgCl2 pour s’adapter à toute une variété de systèmes d’amorce/matrice de PCR
  • Compatible avec la plupart des appareils en temps réel
Informations sur la commande
Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace carbonique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le SuperMix-UDG PCR quantitatif Platinum™ est fourni dans une concentration 2X [40 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 400 µm de dATP, 400 µm dCTP, 400 µM de dGTP, 800 µm de dUTP, 40 unités/ml d’UDG, 60 unités/ml d’ADN polymérase Platinum™ Taq, stabilisateurs]. Un flacon de 50 mM de MgCl2 est également fourni. Conserver à -20°C. La stabilité du produit est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Élevé
Étalon
Platine™
100 reactions
100 réactions
100 réactions
Amorce-sonde
qPCR
Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
SuperMix-UDG PCR quantitatif
Glace carbonique
Expression génétique
ADN (génomique), ADNc
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2894777 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11730017
Numéro de lot2485837 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11730017
Numéro de lot2544958 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11730017
Numéro de lot2596673 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11730017
Numéro de lot2634795 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11730017
Nom du produit
Invitrogen™ SuperMix-UDG PCR quantitatif Platinum™ > 100 réactions