Learn More
Invitrogen™ Transcriptase inverse M-MLV (200 U/μl)
Il s’agit d’une ADN polymérase recombinante qui synthétise un brin d’ADN complémentaire à partir d’ADN et d’ARN simple brin, ou à partir d’ARN / ADN hybride.
424.00€ - 1722.00€
Spécification
Format | Tube |
---|---|
Vitesse de réaction | 50 min |
Technique | Transcription inverse |
Température de réaction optimale | 37°C |
Transcriptase inverse | M-MLV |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10338842
|
Invitrogen™
28025013 |
200 réactions |
424.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247352
|
Invitrogen™
28025021 |
1 000 réactions |
1722.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Comparée à l’AMV RT, la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney (RT M-MLV) est dépourvue de toute activité de l’endonucléase d’ADN et affiche une activité RNase H inférieure.- Thermostabilité : activité optimale à 37°C
- Dimensions de l’ADNc : M-MLV peut servir à synthétiser l’ADNc simple brin jusqu’à 7 kb
- Applications : synthèse d’ADNc simple brin, extension de l’amorce, ADNdb de séquençage, bibliothèques d’ADNc et RT-PCR
- Source : Forme purifiée de l’E. coli exprimant le gène pol de M-MLV sur plasmide
- Tests de performance et de qualité : Pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase et de ribonucléase ; rendement et longueur du produit d’ADNc
- Concentration : 200 U / μl
- Définition de l’unité : Une unité de RT M-MLV représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotide dans une substance précipitable à l’acide, en 10 minutes, à 37°C, en utilisant poly(A)oligo(dT)25 comme modèle ou amorce
- Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 0,5 mM de [3H]dTTP, 0,1 mM de poly(A), 0,1 mM d’oligo(dT)25, 0,1 mg / ml de BSA, et enzyme dans 50 μl pour 10 minutes à 37°C
- Température de réaction optimale : 37°C
- Taille du produit final : 7 kb ou moins
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Tube | |
Transcription inverse | |
M-MLV | |
Glace humide | |
ADNc premier brin | |
Transcription inverse | |
ARN |
50 min | |
37°C | |
Oui | |
200 U / μl | |
Composants séparés | |
Jusqu’à 7 kb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.