Learn More
Invitrogen™ Transcriptase inverse M-MLV (200 U/μl)
Code produit. 10247352
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10247352
Marque: Invitrogen™ 28025021
Edge
Il s’agit d’une ADN polymérase recombinante qui synthétise un brin d’ADN complémentaire à partir d’ADN et d’ARN simple brin, ou à partir d’ARN / ADN hybride.
Comparée à l’AMV RT, la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney (RT M-MLV) est dépourvue de toute activité de l’endonucléase d’ADN et affiche une activité RNase H inférieure.
  • Thermostabilité : activité optimale à 37°C
  • Dimensions de l’ADNc : M-MLV peut servir à synthétiser l’ADNc simple brin jusqu’à 7 kb
  • Applications : synthèse d’ADNc simple brin, extension de l’amorce, ADNdb de séquençage, bibliothèques d’ADNc et RT-PCR
  • Source : Forme purifiée de l’E. coli exprimant le gène pol de M-MLV sur plasmide
  • Tests de performance et de qualité : Pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase et de ribonucléase ; rendement et longueur du produit d’ADNc
  • Concentration : 200 U / μl
  • Définition de l’unité : Une unité de RT M-MLV représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotide dans une substance précipitable à l’acide, en 10 minutes, à 37°C, en utilisant poly(A)oligo(dT)25 comme modèle ou amorce
  • Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 0,5 mM de [3H]dTTP, 0,1 mM de poly(A), 0,1 mM d’oligo(dT)25, 0,1 mg / ml de BSA, et enzyme dans 50 μl pour 10 minutes à 37°C
  • Température de réaction optimale : 37°C
  • Taille du produit final : 7 kb ou moins
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• M-mLV RT, 1 ml (200 U/μl)
• Tampon premier brin, 4 x 1 ml
• DTT, 4 x 500 μl (100 mM)
Conserver à –20°C.
Format Tube
Vitesse de réaction 50 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 37°C
Quantité 1000 réactions
Transcriptase inverse M-MLV
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 1 000 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN