Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfection Reagent
Réactifs de transfection cationique-lipidique de première génération formulés pour la transfection de l’ADN en cellules eucaryotes.
Marque: Invitrogen™ 18324020
Includes: Contient un flacon de 1 ml.
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine est un réactif sans origine animale à utiliser avec de nombreuses lignées cellulaires.
- Réactif aux capacités éprouvées lors d’applications à haut débit
- Pour établir des lignées cellulaires stables
- Bonne compatibilité avec le réactif PLUS™ pour une meilleure expression des protéines
- Technologie éprouvée
- Alternative positive pour l’ADN plasmidique
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Contient 4 flacons (1 ml chacun) de réactif de transfection Lipofectamine™. Conservez à 2–8°C. Ne pas congeler. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Réactif de transfection | |
Non |
Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter | |
ADN plasmide | |
Transfection | |
Lipofectamine™ | |
4 mL | |
Glace |