Learn More
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ M-270
Méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés
718.00€ - 2270.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO9001 and ISO13485 |
---|---|
Concentration | 10 mg ⁄ ml, 10 mg / ml |
Contenu et stockage | Dynabeads (2,8 µm) couplés de manière covalente avec de la streptavidine recombinante. Fourni en PBS, avec 0,14 M NaCI, pH 7,4 et azoture de sodium à 0,02 %. Stockage : 2-8°C. |
Description | Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads |
À utiliser avec (application) | Capture of Biotinylated Targets |
Includes: Dynabeads are supplied in PBS, pH 7.4 with 0.01% Tween™-20 and 0.02% NaN3 added as preservatives
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10140963
|
Invitrogen™
65305 |
2 mL |
718.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10620544
|
Invitrogen™
65306 |
10 mL |
2270.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
- Isolation directe et rapide de la molécule biotinylée
- Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
- Faible liaison non spécifique des nucléotides et des acides nucléiques
- Faible agrégation dans les tampons d’hybridation à forte teneur en sel
- Adapté aux applications d’acides nucléiques aux exigences extrêmes
- Faible liaison non spécifique des petites protéines chargées négativement
- La production suit un procédé validé et conforme aux exigences BPFa pour les dispositifs médicaux
- Adapté aux protocoles automatisés
- Diamètre de la bille : 2,8 μm
- Capacité de liaison (biotine libre) : 650 à 1 350 pmoles / mg de microbilles
- Concentration : 10 mg / ml
- Compatible avec des cadences élevées
- Type d’échantillon : N’importe quel type d’échantillon
ChIP sur puce, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, purification des protéines et des peptides, préparation des échantillons de protéine et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, purification de l’ADN et de l’ARN propre à la séquence, purification d’ARN / ADN viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
ISO9001 and ISO13485 | |
Dynabeads (2,8 µm) couplés de manière covalente avec de la streptavidine recombinante. Fourni en PBS, avec 0,14 M NaCI, pH 7,4 et azoture de sodium à 0,02 %. Stockage : 2-8°C. |
|
Capture of Biotinylated Targets | |
Streptavidine | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Magnetic Beads | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Température ambiante | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
10 mg ⁄ ml, 10 mg / ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Polystyrene | |
Microbilles en suspension | |
Compatible avec le haut débit | |
Streptavidine | |
Tout type d’échantillon | |
Acide carboxylique, hydrophile | |
2,8 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.