Learn More
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ M-270
Méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés
Marque:  Invitrogen™ 65305
538.50 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10140963
  • 718.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Les microbilles Dynabeads sont fournies dans du PBS, pH 7,4 avec 0,01 % de Tween™-20 et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs
Description
Description
L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
  • Isolation directe et rapide de la molécule biotinylée
  • Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
  • Faible liaison non spécifique des nucléotides et des acides nucléiques
  • Faible agrégation dans les tampons d’hybridation à forte teneur en sel
  • Adapté aux applications d’acides nucléiques aux exigences extrêmes
  • Faible liaison non spécifique des petites protéines chargées négativement
  • La production suit un procédé validé et conforme aux exigences BPFa pour les dispositifs médicaux
  • Adapté aux protocoles automatisés
  • Diamètre de la bille : 2,8 μm
  • Capacité de liaison (biotine libre) : 650 à 1 350 pmoles / mg de microbilles
  • Concentration : 10 mg / ml
  • Compatible avec des cadences élevées
  • Type d’échantillon : N’importe quel type d’échantillon
ChIP sur puce, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, purification des protéines et des peptides, préparation des échantillons de protéine et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, purification de l’ADN et de l’ARN propre à la séquence, purification d’ARN / ADN viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO9001 and ISO13485
Dynabeads (2,8 µm) couplés de manière covalente avec de la streptavidine recombinante. Fourni en PBS, avec 0,14 M NaCI, pH 7,4 et azoture de sodium à 0,02 %.
Stockage : 2-8°C.
Capture of Biotinylated Targets
Streptavidine
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Magnetic Beads
0.02% NaN3
Biotinylated nucleic acids, antibodies, or other biotinylated ligands and target
Température ambiante
Monosized 2.8 μm (CV <5%)
2,8 μm
10 mg ⁄ ml, 10 mg / ml
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads
Polystyrène magnétique
Microbilles en suspension
Compatible avec le haut débit
Streptavidine
Dynabeads™
Tout type d’échantillon
Acide carboxylique, hydrophile
2 mL
For Research Use Only