Learn More
Invitrogen™ Countess™ Test Beads
Pour vérifier le bon fonctionnement du compteur de cellules automatisé Countess
Marque:  Invitrogen™ C10284
131.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10115473
  • 166.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En latex avec un diamètre nominal de 10 μm ±10 %
  • Fourni sous forme de suspension contenant 1 x 106 microbilles/ml à 10 %
Comptage, viabilité et cryoconservation des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Microbille d’essai Countess
Compteur automatisé de cellules Countess™
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Contenu : 1 ml de microbilles de test à 1 x 106 microbilles/ml.
Conservation : Conserver à 4°C.
Température ambiante
Countess
Colorimétrique
Bleu de trypan
1 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Countess™ Test Beads > Microbilles de test ; 1 ml