Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Évolutif pour une utilisation sur des robots de manipulation de liquides
333.00€ - 2425.00€
Spécification
Contenu et stockage | Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™ est livré à température ambiante. Lors de la réception du produit, conservez les composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. Composants : Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg / ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween-20) Tampon de purification ChargeSwitch™ (N5) Tampon de nettoyage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
---|---|
Format | Kit |
Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
Gamme de produits | ChargeSwitch™ |
Type de produit | Kit de nettoyage PCR |
Includes: Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween20)
Tampon de purification ChargeSwitch (N5)
Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Requires: Accessoire magnétique
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10685273
|
Invitrogen™
CS12000 |
100 préparations |
333.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10221853
|
Invitrogen™
CS1200010 |
960 préparations |
2425.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Taille de l’échantillon : 25 à 50 μl
- Récupération élevée des fragments d’ADN
- Protocole rapide, à tube individuel, d’une durée de 5 minutes
- Il n’y a rien de plus rapide et efficace que le kit de nettoyage pour PCR ChargeSwitch pour enlever les amorces, les dNTP non incorporés, les polymérases thermostables et les sels
- Tous les réactifs nécessaires au nombre de préparations indiqué sont inclus.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™ est livré à température ambiante. Lors de la réception du produit, conservez les composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. Composants : Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg / ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween-20) Tampon de purification ChargeSwitch™ (N5) Tampon de nettoyage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
|
Compatible avec le haut débit | |
Kit de nettoyage PCR | |
Température ambiante | |
Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard | |
Produits de PCR |
Kit | |
ChargeSwitch™ | |
5 min | |
ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR) | |
Chimie ChargeSwitch™ |