Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
960 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween20)
- Tampon de purification ChargeSwitch (N5)
- Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
- Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Requires
Accessoire magnétique
- Taille de l’échantillon : 25 à 50 μl
- Récupération élevée des fragments d’ADN
- Protocole rapide, à tube individuel, d’une durée de 5 minutes
- Il n’y a rien de plus rapide et efficace que le kit de nettoyage pour PCR ChargeSwitch pour enlever les amorces, les dNTP non incorporés, les polymérases thermostables et les sels
- Tous les réactifs nécessaires au nombre de préparations indiqué sont inclus.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™ est livré à température ambiante. Lors de la réception du produit, conservez les composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. Composants : Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg / ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween-20) Tampon de purification ChargeSwitch™ (N5) Tampon de nettoyage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
| Format | Kit |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | ChargeSwitch |
| Type de produit | Kit de nettoyage PCR |
| Quantité | 960 préparations |
| Durée de fonctionnement | 5 min |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Cible | ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR) |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen chloride