Learn More
Zeiss™ Porte-échantillons pour microscope Invertoskop™
Utilisés pour tout un éventail d’applications
Marque: Zeiss™ 471746-0000-000
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Cadre de montage M471746
- Pour plaques de microtitration
- 96 positions
- Avec échelles adhésives
471718
- Boîtes de Pétri dia. 24 à 68 mm
- Lames (longueur max. 120 mm)
Spécification
Cadre de montage M | |
Microscope Invertoskop | |
Cadre de montage M, échelle adhésive |