Learn More
Zeiss™ Porte-échantillons pour microscope Invertoskop™
Utilisés pour tout un éventail d’applications
397.46€ - 928.94€
Spécification
Type | Cadre de montage M |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Microscope Invertoskop |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10494232
|
Zeiss™
471718-0000-000 |
Microscope Invertoskop | Cadre de montage M |
928.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10544843
|
Zeiss™
471746-0000-000 |
Microscope Invertoskop | Cadre de montage M, échelle adhésive |
397.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Cadre de montage M471746
- Pour plaques de microtitration
- 96 positions
- Avec échelles adhésives
471718
- Boîtes de Pétri dia. 24 à 68 mm
- Lames (longueur max. 120 mm)
Spécification
Cadre de montage M | |
Microscope Invertoskop |