Learn More
Zeiss™ Porte-échantillons pour microscope Invertoskop™
Utilisés pour tout un éventail d’applications
Marque:  Zeiss™ 471718-0000-000
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10494232
  • 928.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024
Description
Cadre de montage M
471746
  • Pour plaques de microtitration
  • 96 positions
  • Avec échelles adhésives
471718
  • Boîtes de Pétri dia. 24 à 68 mm
  • Lames (longueur max. 120 mm)
Spécification
Spécification
Cadre de montage M
Microscope Invertoskop
Cadre de montage M