Learn More
Memmert™ Prise intérieure
Prise IP68 intérieure (pour restriction de température +70°C en option) 230 V, 2. A. Ne peut pas être commuté individuellement, étanche à l’humidité IP68
Marque:  Memmert™ HPP750ecoR3
Code produit. 17199884
  • 491.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Capacité en ampères 230 V/2,2 A
  • Peut être désactivé avec l’interrupteur marche/arrêt
Spécification
Spécification
HPP750eco
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Prise intérieure > HPP750eco