Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anses d’inoculation en nichrome
Étalonnées pour éliminer une quantité de matériau constante et précise. Les anses d’inoculation en nichrome Pro-Lab Diagnostics™ sont des anses métalliques en nickel chrome économiques disponibles dans une vaste gamme de tailles comprises entre 1 μl et 10 μl. Les anses métalliques standard épaisses peuvent être utilisées avec des supports isolés (vendus séparément).
Marque:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.105
Code produit. 11919054
  • 105.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Une anse d’inoculation est un outil simple utilisé pour recueillir et transférer des organismes microscopiques à partir d’une plaque de culture ou de bouillon. L’anse de petite taille recueille une quantité constante d’inoculum grâce à la tension superficielle. L’anse d’inoculation est stérilisée à la flamme avant et après chaque utilisation pour éliminer la contamination croisée entre les cultures. (L’anse doit être refroidie après la stérilisation pour éviter de détruire les organismes.)
  • Fabriquées en nickel chrome économique en version métallique standard ou épaisse
  • Disponibles en 6 tailles, de 1 μl/1.59 mm de dia. à 10 μl/5.05 mm de dia.
  • Conditionnées en lots de 25 anses
  • Supports avec poignées isolées vendus séparément
Spécification
Spécification
1 μl
Nickel chromé
Étalon
Oui
1,59 mm
Anse d’inoculation
25/paquet
Nom du produit
Pro-Lab Diagnostics™ Anses d’inoculation en nichrome > Volume : 1 ul ; D.I. : 1,59mm ; Calibre standard