Learn More
Buerkle™ Plateau pour instruments
Permet le rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision. Les plateaux pour instruments Buerkle™ sont en résine mélamine robuste et autoclavables à 121°C pendant 20 minutes.
10.70€ - 57.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Hauteur (métrique) | 17 mm |
Matériau | Mélamine |
Type | Plateau à instruments |
À utiliser avec | Pour un rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10564954
|
Buerkle™
4230-3019 |
190 mm | 150 mm | 190 x 150 x 17 mm |
10.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10700593
|
Buerkle™
4230-3024 |
240 mm | 180 mm | 240 x 180 x 17 mm |
17.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11941661
|
Buerkle™
4230-3027 |
268 mm | 208 mm | 268 x 208 x 17 mm |
22.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224591
|
Buerkle™
4230-3036 |
355 mm | 240 mm | 355 x 240 x 17 mm |
32.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10030521
|
Buerkle™
4230-3043 |
428 mm | 288 mm | 428 x 288 x 17 mm |
57.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Plateaux à usage multiple - là où il est nécessaire de nettoyer les instruments, l’équipement, les marchandises et les pièces de précision.
- Mélamine, blanche
- Autoclavables jusqu’à 121°C max. et 20 min.
Spécification
Blanc | |
Mélamine | |
Pour un rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision | |
Rectangulaires |
17 mm | |
Plateau à instruments | |
0,66 in | |
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Plateau pour instruments