Learn More
Buerkle™ Plateau pour instruments
Code produit. 10700593 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Largeur (métrique):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensions (L x l x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10700593
Marque: Buerkle™ 42303024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet le rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision. Les plateaux pour instruments Buerkle™ sont en résine mélamine robuste et autoclavables à 121°C pendant 20 minutes.
Plateaux à usage multiple - là où il est nécessaire de nettoyer les instruments, l’équipement, les marchandises et les pièces de précision.
  • Mélamine, blanche
  • Autoclavables jusqu’à 121°C max. et 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 240 x 180 x 17 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 17 mm
Longueur (métrique) 240 mm
Matériau Mélamine
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 180 mm
À utiliser avec Pour un rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision
Longueur (impériale) 9,44 in
Hauteur (impériale) 0,66 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 7,08 in