Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues
Applications: SDS-Page
567.00€ - 583.00€
Spécification
À utiliser avec (application) SDS-Page
Matériau PVDF
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18097054
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP2-30111
1 Membrane
567.00€
1 pièce
18455252
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP2-30111-2Each
2 Membrane
583.00€
2 pièces
Description
Description
  • Screening proteins from various mouse tissues
  • Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Applications:Screening proteins from various mouse tissues
Spécification
Spécification
SDS-Page
PVDF
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues