Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Midi
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
Marque: Fisherbrand™ CSR-R2
Description
- Cryotubes bêta – 32 x 2 ml
- Inserts pour boîtes Midi
- Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables contenant des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon
- Notre gamme de bacs au sol et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également fournie
- Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Pour boîtes Midi | |
Insert | |
160 mm |
40mm | |
32 x 2 ml |