Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Midi
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimension du tube:
16 x 1,5/ 16 x 0,5 ml
32 x 1,5 ml
32 x 2 ml
40 x 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Microtube à centrifuger bêta pour FB58447/FB58448
- Tubes de 16 x 1,5 ml et 16 x 0,5 ml 160 x 80 x 40 mm
- Divers inserts pour s’adapter à l’intérieur des boîtes Midi
- Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
- Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage bêta et gamma sont disponibles en cinq tailles, tandis que les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour boîtes Maxi |
| Hauteur (métrique) | 40mm |
| Type de produit | Insert |
| Dimension du tube | 16 x 1,5/ 16 x 0,5 ml |
| Largeur (métrique) | 160mm |