Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 106/2 pour un chargement optimal des flacons à col large, etc.
Marque:  Miele Professional™ 3808330
182.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10202841
  • 193.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Équipé de 13 grands crochets à ressort x 175 mm de hauteur
  • La distance entre les crochets à ressort est d’environ 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Insert, moitié
verres à col large, éprouvettes graduées, etc.
420 mm
180 mm
E 106/2
13 grands crochets de 175 mm de hauteur (L'écartement entre les crochets correspond à env. 85 mm)
186 mm
1 de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Miele Professional™ Insert > Dimensions (P x L x H) : 420 x 180 x 186 mm