Learn More
Carbolite™ Four tubulaire avec câble enroulé CTF
Four tubulaire mono-surface, conçu de manière simple et économique, pouvant être utilisé sans tube de travail supplémentaire. Four tubulaire avec câble enroulé Carbolite™ CTF utilisant un élément filaire directement enroulé autour d’un tube de travail en céramique intégré de diamètre fixe.
Marque: Carbolite™ C12100-900-230SN+&02-301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température de fonctionnement maximale de 200°C
- Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
- Tube de travail de 65 mm, 75 mm ou 100 mm de diamètres intérieurs
- Longueur chauffée de 450 mm, 550 mm, 700 mm, 850 mm ou 900 mm (varie selon le modèle)
- Tube de travail avec câble enroulé intégré
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Configuration horizontale montée sur le module de commande
- Diverses options supplémentaires sont disponibles et doivent être spécifiées au moment de la commande.
- Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Une gamme de tubes de travail supplémentaires, de joints pour extrémités et de lots de tubes de travail est disponible pour être utilisée avec une atmosphère modifiée et/ou sous vide
- Emballages sous vide avec un choix de pompes à palettes ou de pompes turbomoléculaires, disponibles pour les fours avec des tubes de 60 mm et plus de diamètre intérieur
- Bouchons isolants et écrans de protection contre les radiations permettant d’éviter les pertes de chaleur et d’améliorer l’uniformité
- Autres options de montage disponibles
- Configuration optionnelle pour une alimentation électrique en 2 phases
Spécification
Heat-up time: 90min. | |
1200°C, 1100°C (Max. Continuous Operating Temp) | |
530 x 975 x 360 mm | |
100 mm | |
4500 w max., 1000 w holding |
Mono-surface | |
Tube Furnace | |
900 mm Heated Length | |
220/240 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbolite™ Four tubulaire avec câble enroulé CTF > Diamètre intérieur : 100 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu