Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide hexaphosphorique d’inositol, solution à 40-50 % en poids
85.11€ - 466.32€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Inositol hexaphosphoric acid |
---|---|
Note relative au nom | 40-50 wt. % Aqueous Solution |
CAS | 83-86-3, 7732-18-5 |
Point d’ébullition | 105.0°C |
Formule moléculaire | C6H18O24P6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10562251
|
Thermo Scientific Chemicals
235372500 |
250 mL |
85.11€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10226480
|
Thermo Scientific Chemicals
235370010 |
1 L |
238.19€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11995141
|
Thermo Scientific Chemicals
235370025 |
2.5 L |
466.32€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Inositol hexaphosphoric acid | |
83-86-3, 7732-18-5 | |
C6H18O24P6 | |
1.3700g/mL | |
Solubility in water: miscible. | |
OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O | |
660.03 | |
660.03 | |
1.391 |
40-50 wt. % Aqueous Solution | |
105.0°C | |
MFCD00082309 | |
phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum | |
IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N | |
(2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) phosphate de dihydrogène | |
890 | |
Flacon en verre | |
1.37 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-506-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NM7525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.