Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide hexaphosphorique d’inositol, solution à 40-50 % en poids
Code produit. 11995141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Code produit. 11995141
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Inositol hexaphosphoric acid
Note relative au nom 40-50 wt. % Aqueous Solution
CAS 83-86-3, 7732-18-5
Point d’ébullition 105.0°C
Formule moléculaire C6H18O24P6
Numéro MDL MFCD00082309
Densité 1.3700g/mL
Synonyme phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
SMILES OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) phosphate de dihydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 660.03
CID PubChem 890
Poids de la formule 660.03
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.391
Gravité spécifique 1.37
Quantité 2,5 l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.