Learn More
WTW™ Instruments de mesure de paillasse numérique multi-paramètres inoLab™
Obtenez une précision de mesure sans compromis des mesures numériques du pH, de l’ORP, de l’oxygène dissous (optique), de la DBO, de la conductivité et de la turbidité dans le laboratoire à l’aide des instruments de mesure de paillasse numériques multi-paramètres inoLab™ de WTW™.
1450.00€ - 2550.00€
Spécification
Sorties | Mini-USB |
---|---|
Précision (conductivité) | ±0,05 % des mesures |
Précision (DO) | ±0,05 % des mesures |
Précision (mV) | ±0,3 ou 0,05 % des mesures |
Précision (pH) | ±0,005 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12623800
![]() |
WTW™
1FD35C |
Kit avec capteur IDS, appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, électrode pH IDS numérique SenTix™ 940, tampon 4, 7 et 10.01, 3 mol/L de KCl, cellule de conductivité IDS numérique TetraCon™ 925, 0.01 mol/L |
2400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13593940
![]() |
WTW™
1FD350 |
Appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, logiciel et câble USB |
1450.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12636637
![]() |
WTW™
1FD354 |
Instrument de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, capteur optique IDS D.O. FDO™ 925, logiciel et câble USB |
2550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13503950
![]() |
WTW™
1FD351 |
Kit avec capteur IDS, appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, électrode pH IDS numérique SenTix™ 940, tampon 4, 7 et 10.01, 3 mol/L de KCl, logiciel et câble USB |
1660.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13513950
![]() |
WTW™
1FD352 |
Kit avec capteur IDS, appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, électrode pH IDS numérique SenTix™ 980, tampon 4, 7 et 10.01, 3 mol/L de KCl, logiciel et câble USB |
1695.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13523950
![]() |
WTW™
1FD353 |
Kit avec capteur IDS, appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, cellule de conductivité IDS numérique TetraCon™ 925, 0.01 mol/L de KCl, étalon de conductivité et câble USB |
1960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Parfaitement adapté aux mesures numériques du pH, du potentiel d’oxyréduction, de l’oxygène dissous (optique), de la DBO, de la conductivité et de la turbidité dans le laboratoire
- La technologie IDS permet des mesures optimisées et une documentation efficace de la manière la plus simple
- Offre la solution appropriée pour les mesures de pH, d’ORP, d’oxygène dissous et de conductivité dans le laboratoire
- Précision de mesure sans compromis
- Compatible sans fil, reconnaissance numérique des capteurs, évaluation intelligente des capteurs
Specifications
Mini-USB | |
±0,05 % des mesures | |
±0,005 | |
1 à 5 | |
500 en manuel / 5000 en automatique avec horodatage de l’heure et de la date | |
0 μS à 1000 mS | |
-2 à 20,001 | |
0 à 1999 mg/l | |
Inolab™ Multi 9310 IDS | |
Système multiparamétrique numérique de paillasse | |
3 chiffres significatifs | |
0,1mV | |
3 chiffres significatifs | |
± 0,1 | |
0,1 | |
24 x 19 cm (l x H) | |
19 cm | |
8 kg | |
50/60 Hz |
±0,05 % des mesures | |
±0,3 ou 0,05 % des mesures | |
1 | |
cETLus, CE | |
LCD | |
± 1200 mV | |
0 à 70 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
4 piles AA de 1,5 V | |
0 à 90 mg/l | |
3 chiffres significatifs | |
3 chiffres significatifs | |
3 chiffres significatifs | |
0°C à 50°C | |
3 ans | |
24 cm | |
8 cm | |
100/240V |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
WTW™ Instruments de mesure de paillasse numérique multi-paramètres inoLab™