Learn More
WTW™ Instruments de mesure de paillasse numérique multi-paramètres inoLab™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12623800
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur optique IDS DO
Cellule de conductivité
Non inclus
Électrode de pH SenTix 940
Électrode de pH SenTix 980
Électrode de pH, cellule de conductivité
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12623800
Marque: WTW™ 1FD35C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez une précision de mesure sans compromis des mesures numériques du pH, de l’ORP, de l’oxygène dissous (optique), de la DBO, de la conductivité et de la turbidité dans le laboratoire à l’aide des instruments de mesure de paillasse numériques multi-paramètres inoLab™ de WTW™.
  • Parfaitement adapté aux mesures numériques du pH, du potentiel d’oxyréduction, de l’oxygène dissous (optique), de la DBO, de la conductivité et de la turbidité dans le laboratoire
  • La technologie IDS permet des mesures optimisées et une documentation efficace de la manière la plus simple
  • Offre la solution appropriée pour les mesures de pH, d’ORP, d’oxygène dissous et de conductivité dans le laboratoire
  • Précision de mesure sans compromis
  • Compatible sans fil, reconnaissance numérique des capteurs, évaluation intelligente des capteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties Mini-USB
Précision (conductivité) ±0,05 % des mesures
Précision (DO) ±0,05 % des mesures
Précision (mV) ±0,3 ou 0,05 % des mesures
Précision (pH) ±0,005
Points d’étalonnage (conductivité) 1
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Certifications/Conformité cETLus, CE
Détails de la gestion des données 500 en manuel / 5000 en automatique avec horodatage de l’heure et de la date
Type d’affichage LCD
Gamme (conductivité) 0 μS à 1000 mS
Gamme (mV) ± 1200 mV
Gamme (pH) -2 à 20,001
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Gamme (TDS) 0 à 1999 mg/l
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001
Comprend Kit avec capteur IDS, appareil de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, électrode pH IDS numérique SenTix™ 940, tampon 4, 7 et 10.01, 3 mol/L de KCl, cellule de conductivité IDS numérique TetraCon™ 925, 0.01 mol/L
Modèle Inolab™ Multi 9310 IDS
Alimentation électrique 4 piles AA de 1,5 V
Type de sonde Électrode de pH, cellule de conductivité
Type de produit Système multiparamétrique numérique de paillasse
Gamme (OD) 0 à 90 mg/l
Résolution (conductivité) 3 chiffres significatifs
Résolution (OD) 3 chiffres significatifs
Résolution (mV) 0,1mV
Résolution (résistivité) 3 chiffres significatifs
Résolution (salinité) 3 chiffres significatifs
Résolution (TDS) 3 chiffres significatifs
Précision de la température ± 0,1
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Résolution de la température 0,1
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24 x 19 cm (l x H)
Largeur (métrique) 24 cm
Hauteur (métrique) 19 cm
Profondeur (métrique) 8 cm
Poids à l’expédition (métrique) 8 kg
Tension 100/240V
Fréquence 50/60 Hz