Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Le S44 Eppendorf™ Innova™ est un agitateur biologique qui élargit le potentiel de votre laboratoire et offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.
24894.18€ - 32961.32€
Spécification
Vitesse de rotation Orbite de 2,5 cm : 20 à 400 tr/min, Orbite de 5,1 cm : 20 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l) de la plateforme 76 x 62 cm (30 x 24 in)
Dimensions (L x l x H) 118,2 x 95,8 x 63,1 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Orbite Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Orbite Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15874075
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
S44I331001
5,1 cm Banque de lumière LED photosynthétique
32961.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15814075
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
S44I300001
2,5 cm Incubé
24894.18€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15824075
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
S44I310001
2,5 cm Réfrigéré
28373.04€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15834075
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
S44I311001
2,5 cm Réfrigéré avec un éclairage LED photosynthétique
32961.32€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15844075
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
S44I320001
5,1 cm Incubé
24894.18€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15854075
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
S44I330001
5,1 cm Réfrigéré
28373.04€
1 pièce
En stock
Description
  • Capacité de flacon supérieure pour un encombrement réduit
  • Cultivez plus de cellules dans moins d’espace
  • Le nouveau système exclusif Eppendorf X-Drive avec technologie semi-automatique de contrepoids assure une agitation uniforme et douce
  • Uniformité à haute température à travers la chambre pour des résultats reproductibles
  • Accédez facilement à tous vos échantillons à l’aide de la plateforme coulissante
  • Portes coulissantes pour un accès pratique et sans effort
  • Optimisez votre espace grâce à des configurations à double et triple superposition
  • La nouvelle interface utilisateur à écran tactile facilite le fonctionnement
  • L’état de l’alarme, le journal des événements et les informations utilisateur sont facilement accessibles.
  • Créez des programmes multi-étapes pour le contrôle automatisé de l’agitateur
  • Large gamme d’accessoires et de plateformes pour répondre à vos besoins croissants
Spécification
Spécification
Orbite de 2,5 cm : 20 à 400 tr/min, Orbite de 5,1 cm : 20 à 300 tr/min
CE
118,2 x 95,8 x 63,1 cm
198 kg
USB, Ethernet
230 V, 50/60 Hz
76 x 62 cm (30 x 24 in)
115,8 cm
Clavier
0,01 à 95h59, en continu