Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Le S44 Eppendorf™ Innova™ est un agitateur biologique qui élargit le potentiel de votre laboratoire et offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Marque:  Eppendorf™ S44I331001
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15874075
  • 32961.32€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Capacité de flacon supérieure pour un encombrement réduit
  • Cultivez plus de cellules dans moins d’espace
  • Le nouveau système exclusif Eppendorf X-Drive avec technologie semi-automatique de contrepoids assure une agitation uniforme et douce
  • Uniformité à haute température à travers la chambre pour des résultats reproductibles
  • Accédez facilement à tous vos échantillons à l’aide de la plateforme coulissante
  • Portes coulissantes pour un accès pratique et sans effort
  • Optimisez votre espace grâce à des configurations à double et triple superposition
  • La nouvelle interface utilisateur à écran tactile facilite le fonctionnement
  • L’état de l’alarme, le journal des événements et les informations utilisateur sont facilement accessibles.
  • Créez des programmes multi-étapes pour le contrôle automatisé de l’agitateur
  • Large gamme d’accessoires et de plateformes pour répondre à vos besoins croissants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5,1 cm
230 V, 50/60 Hz
76 x 62 cm (30 x 24 in)
115,8 cm
Clavier
USB, Ethernet
Orbite de 2,5 cm : 20 à 400 tr/min, Orbite de 5,1 cm : 20 à 300 tr/min
CE
118,2 x 95,8 x 63,1 cm
198 kg
Banque de lumière LED photosynthétique
0,01 à 95h59, en continu