Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i
Le S44 Eppendorf™ Innova™ est un agitateur biologique qui élargit le potentiel de votre laboratoire et offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Marque: Eppendorf™ S44I330001
23563.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité de flacon supérieure pour un encombrement réduit
- Cultivez plus de cellules dans moins d’espace
- Le nouveau système exclusif Eppendorf X-Drive avec technologie semi-automatique de contrepoids assure une agitation uniforme et douce
- Uniformité à haute température à travers la chambre pour des résultats reproductibles
- Accédez facilement à tous vos échantillons à l’aide de la plateforme coulissante
- Portes coulissantes pour un accès pratique et sans effort
- Optimisez votre espace grâce à des configurations à double et triple superposition
- La nouvelle interface utilisateur à écran tactile facilite le fonctionnement
- L’état de l’alarme, le journal des événements et les informations utilisateur sont facilement accessibles.
- Créez des programmes multi-étapes pour le contrôle automatisé de l’agitateur
- Large gamme d’accessoires et de plateformes pour répondre à vos besoins croissants
Spécification
5,1 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
76 x 62 cm (30 x 24 in) | |
115,8 cm | |
Clavier | |
USB, Ethernet |
Orbite de 2,5 cm : 20 à 400 tr/min, Orbite de 5,1 cm : 20 à 300 tr/min | |
CE | |
118,2 x 95,8 x 63,1 cm | |
198 kg | |
Réfrigéré | |
0,01 à 95h59, en continu |