Learn More
Agitateur plein air de paillasse Innova™
Utilisez ces agitateurs à plateforme pour l’agitation sur paillasse dans des conditions ambiantes, dans un incubateur ou dans une pièce chaude ou froide. Les agitateurs plein air de paillasse New Brunswick Innova™ offrent un kit de plateforme de changement rapide permettant de fréquents remplacements de plateforme. Ils permettent de clipser les plateformes en place sans outils.
Marque: Eppendorf New Brunswick M1190-0002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le dispositif d’entraînement contrebalancé à triple excentration est logé dans un boîtier en fonte et assure un fonctionnement sans vibration et sans souci pendant plusieurs années
- Les composants électroniques et mécaniques intégrés empêchent tout dommage causé par des déversements
- De nombreux types de plateforme, supports pour divers flacons (jusqu’à 6 l), tubes à essai, microplaques et systèmes de rack sont disponibles
- Vitesse contrôlée et affichée par incréments de 1 tr/min
- Comprend des alarmes sonores et visuelles, un minuteur (0 à 99,9 h) au fonctionnement continu ou avec arrêt automatique à la fin de l’étude
- Les composants électroniques et mécaniques intégrés empêchent tout dommage interne causé par des déversements accidentels
- Faible encombrement : grâce à une hauteur inférieure à 15 cm (6 po.), vous pouvez utiliser plusieurs agitateurs dans un incubateur ou dans une chambre environnementale
- Plateforme d’accessoires polyvalente 46 × 46 cm (18 × 18 po) (vendue séparément) pouvant accueillir jusqu’à 2 × flacons Erlenmeyer de 6 litres
Spécification
1,9 cm | |
± 1 tr/min | |
220/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
37 x 35,5 x 14,6 cm | |
35,5 cm |
15 kg | |
25 à 500 tr/min | |
35 VA | |
28 cm | |
14,6 cm | |
2000 |