Learn More
Agitateur plein air de paillasse Innova™
Click to view available options
Orbite:
1,9 cm
5,1 cm
Hauteur (métrique):
14,6 cm
16,3 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le dispositif d’entraînement contrebalancé à triple excentration est logé dans un boîtier en fonte et assure un fonctionnement sans vibration et sans souci pendant plusieurs années
- Les composants électroniques et mécaniques intégrés empêchent tout dommage causé par des déversements
- De nombreux types de plateforme, supports pour divers flacons (jusqu’à 6 l), tubes à essai, microplaques et systèmes de rack sont disponibles
- Vitesse contrôlée et affichée par incréments de 1 tr/min
- Comprend des alarmes sonores et visuelles, un minuteur (0 à 99,9 h) au fonctionnement continu ou avec arrêt automatique à la fin de l’étude
- Les composants électroniques et mécaniques intégrés empêchent tout dommage interne causé par des déversements accidentels
- Faible encombrement : grâce à une hauteur inférieure à 15 cm (6 po.), vous pouvez utiliser plusieurs agitateurs dans un incubateur ou dans une chambre environnementale
- Plateforme d’accessoires polyvalente 46 × 46 cm (18 × 18 po) (vendue séparément) pouvant accueillir jusqu’à 2 × flacons Erlenmeyer de 6 litres
Spécification
Spécification
| Orbite | 1,9 cm |
| Capacité de charge (métrique) | 15 kg |
| Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 tr/min |
| Vitesse de rotation | 25 à 500 tr/min |
| Alimentation électrique | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Ampérage | 35 VA |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 28 cm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 37 x 35,5 x 14,6 cm |
| Hauteur (métrique) | 14,6 cm |
| Afficher plus |