Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Surface
Une électrode de pH dotée d’une membrane plastique plate et robuste pour la mesure d’échantillons avec des surfaces planes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343157
334.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Plaques de gélose
- Échantillons à taille de goutte
- Papier
- Peau
- Cuir
- MES
- Textiles et imprimés
Accessoires & Entretien
- Jonction par bague en céramique
- Membrane en PSU
- Rechargeable 3M KCl (51350072) : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
S7 | |
Polysulfone | |
0°C à 50°C | |
AgCl saturé | |
S7 à BNC (30281915) | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Surface | |
3 mol/l de KCl | |
0 à 50°C | |
110 mm | |
12 mm |
céramique | |
1 à 11 | |
Électrode combinée | |
Pour la mesure d’échantillon tels que de la peau, du cuir, du papier et de la gélose | |
Membrane plate | |
Verre LoT | |
<20°s. | |
32° à 122°F | |
4,33 in | |
0,47 in |