Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Surface
Une électrode de pH dotée d’une membrane plastique plate et robuste pour la mesure d’échantillons avec des surfaces planes.
378.00€ - 559.00€
Spécification
Jonction céramique
Plage de pH 1 à 11
Membrane Verre LoT
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Type Types de connecteurs À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Type Types de connecteurs À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10049102
Afficher les documents Détails de la promotion
METTLER TOLEDO™
51343157
InLab™ Surface Électrode combinée S7 S7 à BNC (30281915)
378.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15539611
Afficher les documents Détails de la promotion
METTLER TOLEDO™
30249570
InLab™ Surface Pro-ISM Électrode combinée ; Sonde de température intégrée ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management) Multibroche Multibroche vers BNC/RCA (30281896)
559.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Plaques de gélose
  • Échantillons à taille de goutte
  • Papier traité avec des huiles non saturées
  • Peau
  • Cuir
  • MES
  • Textiles et imprimés
Accessoires & Entretien
  • Jonction par bague en céramique
  • Membrane en PSU
  • Rechargeable 3M KCl (51350072) : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Il est recommandé de l’utiliser avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
céramique
1 à 11
Verre LoT
0°C à 50°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Surface