Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion S7
Câbles d’électrodes pour connecter les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure Mettler Toledo.
71.55€ - 164.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Capteurs Mettler Toledo InLab |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15579651
|
Mettler Toledo™
30281916 |
S7-BNC | 9.8 ft | 3.0 m |
89.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15569651
|
Mettler Toledo™
30281915 |
S7-BNC | 4 ft | 1.2 m |
71.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15589651
|
Mettler Toledo™
30281917 |
S7-BNC | 16.4 ft | 5.0 m |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15599651
|
Mettler Toledo™
30281918 |
S7-BNC, étanche IP67 | 4 ft | 1.2 m |
81.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15519661
|
Mettler Toledo™
30281920 |
S7-DIN 19262 | 9.8 ft | 3.0 m |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15509661
|
Mettler Toledo™
30281919 |
S7-DIN 19262 | 4 ft | 1.2 m |
81.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15529661
|
Mettler Toledo™
30281921 |
S7-DIN 19262 | 16.4 ft | 5.0 m |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15569661
|
Mettler Toledo™
30281925 |
S7-Lemo 00 | 4 ft | 1.2 m |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15579661
|
Mettler Toledo™
30281926 |
S7-Aucun | 9.8 ft | 3.0 m |
81.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15589661
|
Mettler Toledo™
30281927 |
S7-Aucun | 16.4 ft | 5.0 m |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15599661
|
Mettler Toledo™
30281928 |
S7-Aucun | 32.8 ft | 10 m |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
Capteurs Mettler Toledo InLab | |
Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion S7