Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion S7
Code produit. 15579661 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7-Aucun
S7-BNC
S7-BNC, étanche IP67
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
Longueur (métrique) du câble:
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15579661
Marque: Mettler Toledo™ 30281926
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câbles d’électrodes pour connecter les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure Mettler Toledo.
  • Détachable
  • Réutilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs S7-Aucun
À utiliser avec (équipement) Capteurs Mettler Toledo InLab
À utiliser avec (application) Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure
Longueur (impériale) du câble 9.8 ft
Longueur (métrique) du câble 3.0 m