Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Pour électrodes de référence
Câbles d’électrode pour la connexion d’électrodes de référence Mettler Toledo à n’importe quel appareil de mesure.
66.90€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrodes de référence Mettler Toledo |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour connecter des électrodes de référence Mettler Toledo à n’importe quel appareil de mesure |
Longueur (impériale) du câble | 4 pi |
Longueur (métrique) du câble | 1,2 m |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15539661
|
Mettler Toledo™
30281922 |
Banane 4 mm | 4 pi | 1,2 m |
66.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15549661
|
Mettler Toledo™
30281923 |
Banane 2 mm | 4 pi | 1,2 m |
66.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
Électrodes de référence Mettler Toledo | |
Pour connecter des électrodes de référence Mettler Toledo à n’importe quel appareil de mesure | |
4 pi | |
1,2 m |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Pour électrodes de référence