Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Pour électrodes de référence
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Banane 2 mm
Banane 4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Banane 2 mm |
| Description | Câble InLab S7-2 mm 1,2 m |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de référence Mettler Toledo |
| À utiliser avec (application) | Pour connecter des électrodes de référence Mettler Toledo à n’importe quel appareil de mesure |
| Longueur (impériale) du câble | 4 pi |
| Longueur (métrique) du câble | 1,2 m |