Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Science
Électrode de pH dotée d’un corps en verre spécial résistant aux échantillons corrosifs ou organiques, idéale pour les températures élevées et les milieux biologiques. L’écoulement d’électrolyte élevé empêche les contaminants d’entrer et d’obstruer la jonction, ce qui pourrait interférer avec la mesure.
401.00€ - 703.00€
Spécification
Jonction | Manchon en verre amovible |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 12 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Type de solution de remplissage | KCl 3 mol/L |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10522225
|
METTLER TOLEDO™
51343070 |
InLab™ Science | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
401.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11364213
|
METTLER TOLEDO™
51344072 |
InLab™ Science Pro-ISM | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée ; Technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Eaux usées
- Tampon TRIS
- Échantillons microbiologiques
- Solutions de fermentation de levures
- Solutions d’amidon
- Solvants organiques
- Laboratoire général
Accessoires & Entretien
- Jonction à manchon amovible
- Rechargeable 3M KCl (51350072) : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Il est recommandé de l’utiliser avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Manchon en verre amovible | |
0 à 12 | |
KCl 3 mol/L | |
Verre A41 | |
0°C à 100°C | |
12 mm |
Verre | |
0°C à 100°C | |
ARGENTHAL avec trappe Ag+ | |
32°F à 212°F | |
0,47 in |