Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Science
Code produit. 10522225 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Multibroche
S7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10522225
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Câble recommandé : BNC 1.2 m (52300004) pour l’électrode de pH ; BNC / RCA (Cinch) 1.2 m (52300009) pour les électrodes combinées pH / ATC
Électrode de pH dotée d’un corps en verre spécial résistant aux échantillons corrosifs ou organiques, idéale pour les températures élevées et les milieux biologiques. L’écoulement d’électrolyte élevé empêche les contaminants d’entrer et d’obstruer la jonction, ce qui pourrait interférer avec la mesure.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Eaux usées
  • Tampon TRIS
  • Échantillons microbiologiques
  • Solutions de fermentation de levures
  • Solutions d’amidon
  • Solvants organiques
  • Laboratoire général
Accessoires & entretien
  • Jonction à manchon amovible
  • KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs S7
Jonction Manchon en verre amovible
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 12
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage KCl 3 mol/L
À utiliser avec (application) Bouillies et émulsions
À utiliser avec (équipement) S7 à BNC (30281915)
Référence interne ARGENTHAL avec trappe Ag+
Membrane Verre A41
Modèle InLab™ Science
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage KCl 3 mol/L
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm