Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Easy
Code produit. p-3639380 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
S7
Modèle:
InLab™ Easy
InLab™ Easy BNC
À utiliser avec (équipement):
Câble fixe au capteur
S7 à BNC (30281915)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10426463
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de pH en polysulfone durable avec une protection intégrale de l’ampoule et un électrolyte de gel pour éviter le désagrément d’effectuer le remplissage sur le terrain. Capteurs de température vendus séparément.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Eau d’aquarium
  • Boissons non alcoolisées
  • Bière
  • Laboratoire général
Accessoires & Entretien
  • Jonction en céramique
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
  • Capteurs de température vendus séparément (NTC 30 kΩ : 51300164, PT1000 : 51300165)
À utiliser avec les électrodes de pH combinées Mettler-Toledo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction céramique
Matériau Polysulfone
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage Gel
À utiliser avec (application) Entretien réduit, mesure sur le terrain et utilisation pédagogique
À utiliser avec (équipement) Câble fixe au capteur
Référence interne Ag/AgCl
Membrane Verre en U
Modèle InLab™ Easy BNC
Sonde NTC 30 kilohms
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage KCl 3 mol/L
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 176°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1,2m
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm