Learn More
Mettler Toledo™ Capteurs d’oxygène dissous intelligents ISM InLab™ 605
1095.00€ - 1130.00€
Spécification
Gamme de température (métrique) | 0°C à 60°C |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié CE, ISO 9001 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10379604
|
Mettler Toledo™
51344612 |
5 m |
1095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10126064
|
Mettler Toledo™
51344613 |
10 m |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0°C à 60°C | |
Certifié CE, ISO 9001 |