Learn More
Mettler Toledo™ Capteurs d’oxygène dissous intelligents ISM InLab™ 605
Marque:  Mettler Toledo™ 51344613
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg
Code produit. 10126064
  • 1130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-09-2024
Spécification
10 m
0°C à 60°C
Certifié CE, ISO 9001