Learn More
Thermo Scientific™ Infigratinib, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468101000
364.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Infigratinib | |
3-(2,6-dichloro-3,5-diméthoxyphényl)-1-[6-[4-(4-éthylpipérazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]-1-méthylurée ; BGJ-398 | |
C26 H31 Cl2 N7 O3 | |
Solide | |
95% |
872511-34-7 | |
100 mg | |
560,48 | |
Réactif |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344359 | Certificat d’analyse | 25/03/2024 |