Learn More
Wika Jauges industrielles
The Industrial Pressure Gauge with 2-1/2 in. Dial features FlexWindow™ option with integrated pressure compensation and 100% case fill.
42.80€ - 48.45€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformité CE |
---|---|
Taille du cadran (impériale) | 2.5 in. |
Taille du cadran (métrique) | 64 mm |
Précision | ± 2/1/2 % de la plage |
Type d’affichage | Analogique |
Code produit | Marque | Gamme de pression | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de pression | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15125764
|
Wika
68046-12 |
100 psi |
48.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15115764
|
Wika
68046-08 |
2 bar |
42.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
- Accuracy is ±1.5%.
- Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
- All connections are 1/4 in. NPT(M).
- Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Spécification
Conformité CE | |
64 mm | |
Analogique | |
Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens | |
-20°C to +60°C | |
6,35 mm NPT(M), inférieur |
2.5 in. | |
± 2/1/2 % de la plage | |
Jauge industrielle | |
-4°F to +140°F | |
1/4 in. NPT(M), Lower | |
Copper |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wika Jauges industrielles