Learn More
Wheaton™ Pots de prélèvement stériles emballés individuellement
Parfait pour le prélèvement et le transport d'échantillons en toute sécurité dans un seul récipient, élimine le risque de contamination croisée.
Marque:  Wheaton™ 327130
Code produit. 16651784
  • 116.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 3 tailles disponibles : 30 ml, 100 ml et 250 ml
  • Conformes aux exigences pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire
  • Testées conformément à la norme BS EN 14254 pour des performances sûres et sans fuite
  • Poignée qui se détache aisément après le prélèvement d’échantillons pour une plus grande facilité de transport
  • La poignée longue est compatible avec une majorité d’applications d’échantillonnage
  • Choix de polystyrène transparent et bleu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Emballage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Louche
Plastique
Bleu
385 mm
Emballage individuel
30 mL
50/boîte