Learn More
Wheaton™ Pots de prélèvement stériles emballés individuellement
Parfait pour le prélèvement et le transport d'échantillons en toute sécurité dans un seul récipient, élimine le risque de contamination croisée.
116.00€ - 215.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Description | Emballage individuel |
Quantité | 50/boîte |
Longueur (métrique) | 385 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16651784
|
Wheaton™
327130 |
30 mL | Bleu |
116.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16661784
|
Wheaton™
327131 |
30 mL | Transparent |
116.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16671784
|
Wheaton™
327135 |
100 mL | Bleu |
154.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16681784
|
Wheaton™
327136 |
100 mL | Transparent |
157.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16691784
|
Wheaton™
360239 |
250 ml | Bleu |
157.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16601794
|
Wheaton™
360240 |
250 ml | Transparent |
215.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 3 tailles disponibles : 30 ml, 100 ml et 250 ml
- Conformes aux exigences pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire
- Testées conformément à la norme BS EN 14254 pour des performances sûres et sans fuite
- Poignée qui se détache aisément après le prélèvement d’échantillons pour une plus grande facilité de transport
- La poignée longue est compatible avec une majorité d’applications d’échantillonnage
- Choix de polystyrène transparent et bleu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Emballage individuel
Spécification
Louche | |
Emballage individuel | |
50/boîte | |
385 mm |