Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage foliaires en acier inox individuels, classe E2
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
49.00€ - 51.75€
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15535089
|
Fisherbrand™
FB67804 |
2 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15575089
|
Fisherbrand™
FB67808 |
50 mg |
51.75€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15585089
|
Fisherbrand™
FB67809 |
100 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15595089
|
Fisherbrand™
FB67810 |
200 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15545089
|
Fisherbrand™
FB67805 |
5 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15555089
|
Fisherbrand™
FB67806 |
10 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15565089
|
Fisherbrand™
FB67807 |
20 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15525089
|
Fisherbrand™
FB67803 |
1 mg |
49.00€
1 unité |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15505099
|
Fisherbrand™
FB67811 |
500 mg |
50.00€
1 unité |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Poids d’étalonnage de classe E2
- En conformité avec OIML R111
Spécification
E2 | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage foliaires en acier inox individuels, classe E2